Learn More
Brady™ Etiquetas de rollo de polipropileno para inyección de tinta con núcleo de 50,8 mm
Código de producto. 17565136
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
25 mm
76 mm
Altura (métrico):
12,7 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
17565136 25 mm 12,7 mm paquete de 1000
17555136 25 mm 25 mm paquete de 1000
17575136 76 mm 25 mm paquete de 1000
3 options
Código de producto. 17565136
Marca: Brady™ 153638
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este material de polipropileno es ideal para aplicaciones de códigos de barras e identificación a todo color en las que se requiere resistencia al nitrógeno líquido, condiciones de autoclave y productos químicos agresivos.
  • El polipropileno blanco mate con adhesivo acrílico es imprimible por inyección de tinta
  • Ideal para la identificación en laboratorio donde las etiquetas pueden entrar en contacto con productos químicos agresivos
  • Diseñado para impresoras de inyección de tinta en rollo
  • Temperatura de servicio de -80 a 70 °C
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad 2011/65/EU y 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico permanente, Permanent
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Polipropileno (B-7425J)
Print Technology Inyección de tinta
Tipo de producto Etiquetas
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de códigos de barras, etiquetado a temperaturas bajas y en laboratorio, identificación general
Para utilizar con (equipo) Impresoras de inyección de tinta J2000 y J4000
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80 °C
N.° por paquete 1000
Forma Rectangle
Intervalo de temperatura (imperial) -112°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) -80°C to +70°C
Grosor (imperial) 0.005 in.
Grosor (métrico) 0,13 mm
Dimensions (LxW) 12.70 x 25.4 mm
Longitud (imperial) 0.5 in.
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 12,7 mm
Alternate Part Number JP-59-7425J-SC