Learn More
Fisherbrand™ Registradores de gráficos con tinta para ultracongeladores horizontales Isotemp
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta -150 °C mediante registradores gráficos Fisherbrand™ Isotemp para ultracongeladores.
1750.00€
Especificaciones
Descripción | Instalada en fábrica |
---|---|
Tipo | Chart Recorder |
Intervalo de temperatura | -150 °C |
Tiempo contención estático | 7 días |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17818010
|
Fisherbrand™
332166G12 |
Isotemp 13 and 20 cu. ft. Chest Ultra-Low Temperature Freezer, Ultracongelador horizontal Isotemp de 368 y 566 l (13 y 20 pies cúbicos) |
1750.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17848020
|
Fisherbrand™
332791G12 |
Isotemp 3 cu. ft. Chest Ultra-Low Temperature Freezer, Ultracongelador horizontal Isotemp de 85 l (3 pies cúbicos) |
1750.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Registrador de siete días
- Funciona a hasta -150 °C
- Instalado en fábrica
Especificaciones
Instalada en fábrica | |
Chart Recorder | |
-150 °C | |
7 días |