Learn More
Fisherbrand™ Registradores de gráficos con tinta para ultracongeladores horizontales Isotemp
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Registrador de siete días
- Funciona a hasta -150 °C
- Instalado en fábrica
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Instalada en fábrica |
| Tipo | Registrador de gráficos |
| Intervalo de temperatura | -150 °C |
| Para utilizar con (equipo) | Isotemp 3 cu. ft. Chest Ultra-Low Temperature Freezer, Ultracongelador horizontal Isotemp de 85 l (3 pies cúbicos) |
| Tiempo contención estático | 7 días |