Learn More
Thermo Scientific™ Imidazol, solución tampón de 0,5 m, pH 6,0
45.80€ - 63.90€
Especificaciones
Color | Incolora |
---|---|
Concentración | Solución de tampón de 0,5 m |
Peso molecular | 68,079 |
pH | 6,0 |
CAS | 288-32-4 |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Incolora | |
68,079 | |
288-32-4 | |
Líquido |
Solución de tampón de 0,5 m | |
6,0 | |
Manténgase en frío |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific™ Imidazol, solución tampón de 0,5 m, pH 6,0