missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Imidazol, solución tampón de 0,5 m, pH 6,0

Código de producto. 15424439
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
250mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15424439

Marca: Thermo Scientific™ J61956.AK

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

CAS 288-32-4
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 0,5 m
pH 6,0
Forma física Líquido
Cantidad 250mL
Fórmula molecular C3H4N2
Número MDL MFCD00005183
Clave InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C=CN=C1
Nombre IUPAC 1H-imidazol
Peso molecular (g/mol) 68,079
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado