Learn More
Invitrogen™ Human IKBKB (IKK Beta), GST Tag Recombinant Protein
Descripción
For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Recombinant, Full Length
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | O14920 |
Concentración | See Label |
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Formulación | 50 mM tris with 0.02% Triton X-100, 0.5 mM EDTA, 150 mM NaCl, 2 mM DTT, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5 |
ID de gen (Entrez) | 3551 |
Peso molecular | 114 kDa |
Nombre | Human IKBKB (IKK Beta), GST Tag |
Cantidad | 10 μg |
Alias de gen | AI132552; AIM-1; FLJ40509; I-kappa-B kinase 2; I-kappa-B-kinase beta; Ikbkb; IKK[b]; IKK2; IKK-2; IKKB; IKK-B; IKKbeta; IKK-beta; IMD15; inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase beta; inhibitor of kappaB kinase beta; inhibitor of nuclear factor kappa B kinase beta subunit; inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit beta; MGC131801; NFKBIKB; nuclear factor NF-kappa-B inhibitor kinase beta |
Nombre común | IKK beta |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
2123403F | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PV3836 |
2123403D | Certificado de análisis | 30/12/2021 | PV3836 |
2123403E | Certificado de análisis | 09/10/2021 | PV3836 |
1885150-2J | Certificado de análisis | 08/03/2019 | PV3836 |
1885150-2G | Certificado de análisis | 27/04/2018 | PV3836 |