missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IgG2a Mouse, Unconjugated, Clone: MOPC-173, Isotype Control, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody

62.10€ - 244.35€
Especificaciones
Antígeno | IgG2a |
---|---|
Clon | MOPC-173 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17188841
![]() |
Stemcell Technologies
60071.1 |
50 μg |
62.10€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17178841
![]() |
Stemcell Technologies
60071 |
500 μg |
244.35€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- The MOPC-173 antibody (IgG2a, kappa) is suitable for use as an isotype-matched control antibody in several applications to estimate the degree of non-specific binding by an antigen specific antibody
- Ideally, the isotype control should have the same subclass of heavy chain (IgA, IgD, IgE, IgG, or IgM) and light chain (kappa or lambda) as the specific antibody being used
- If a conjugated antibody is used, an isotype control conjugated to the same molecule (e.g. fluorochrome) should be chosen
- The use of an appropriate isotype control helps confirm the specificity of the antigen-specific antibody and indicates non-specific binding that may result from binding to Fc receptors or other cell components
- This antibody clone has been verified for use as an isotype control antibody for assessing non-specific binding to cells in applications such as flow cytometry and immunofluorescence microscopy applications (surface and intracellular staining)
Especificaciones
IgG2a | |
Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
IgG2a κ |
MOPC-173 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Isotype Control (Primary) |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
IgG2a Mouse, Unconjugated, Clone: MOPC-173, Isotype Control, STEMCELL Technologies