missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ IGFBP6 Recombinant Protein
344.00€ - 521.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
---|---|
Formulación | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
Peso molecular | 52.1 |
Intervalo de pH | 8 |
Método de preparación | In vitro wheat germ expression system |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16186671
|
Abnova™
H00003489-P01.10ug |
10 μg |
344.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16196671
|
Abnova™
H00003489-P01.25ug |
25 μg |
521.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
52.1 | |
In vitro wheat germ expression system | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Recombinant |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Human | |
Solution |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Abnova™ IGFBP6 Recombinant Protein