missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IDH2 Mouse, anti-Human, CoraLite Plus 488, Clone: 1F10A10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 450.00€
Especificaciones
| Antígeno | IDH2 |
|---|---|
| Clon | 1F10A10 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Conjugado | CoraLite Plus 488 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18035275
|
Proteintech
CL488-66918-100UL |
100 μL |
450.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18035585
|
Proteintech
CL488-66918-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The IDH2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human IDH2. This antibody recognizes human antigen. The IDH2 antibody has been validated for the following applications: WB analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
| IDH2 | |
| 1000 μg/mL | |
| CoraLite Plus 488 | |
| Mouse | |
| 3418 | |
| IgG1 | |
| Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |
| 1F10A10 | |
| Western Blot | |
| Liquid | |
| Human | |
| ICD M, IDH, IDH2, IDHM, IDP, IDPM, mNADP IDH, NADP(+) specific ICDH, Oxalosuccinate decarboxylase | |
| Primary |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto