Learn More
Invitrogen™ Tarjetas iBind™ Flex
Tarjeta para su uso con el dispositivo de Western blot iBind™ Flex
297.00€ - 938.00€
Especificaciones
Capacidad Una transferencia Midi, seis transferencias de tiras cortadas verticalmente, dos transferencias Mini
Método de detección Cromogénico, quimioluminiscente, fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Inmunotransferencia (Western Blotting)
Para utilizar con (equipo) Dispositivo iBind Flex Western
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
15857696
Ver documentos
Invitrogen™
SLF2010X4
40 tarjetas (10 x 4)
938.00€
paquete de 40
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15367238
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
SLF2010
10 tarjetas
297.00€
paquete de 10
Descripción
Descripción
  • Tarjeta con dorso de fibra de vidrio con papel de filtro aplicado en la base
  • 10 tarjetas por caja
Especificaciones
Especificaciones
Una transferencia Midi, seis transferencias de tiras cortadas verticalmente, dos transferencias Mini
Inmunotransferencia (Western Blotting)
Nitrocelulosa, PVDF
∼2,5 h
Tarjeta
Cromogénico, quimioluminiscente, fluorescente
Dispositivo iBind Flex Western
iBind Flex
Una transferencia Midi, seis transferencias de tiras cortadas verticalmente, dos transferencias Mini por tarjeta
Temperatura ambiente
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Invitrogen™ Tarjetas iBind™ Flex