Learn More
Invitrogen™ Tarjetas iBind™ Flex
Description
- Tarjeta con dorso de fibra de vidrio con papel de filtro aplicado en la base
- Cantidad: 40 tarjetas (4 cajas de 10)
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Capacidad | Una transferencia Midi, seis transferencias de tiras cortadas verticalmente, dos transferencias Mini |
| Método de detección | Cromogénico, quimioluminiscente, fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Inmunotransferencia (Western Blotting) |
| Para utilizar con (equipo) | Dispositivo iBind Flex Western |
| Compatibilidad de membranas | Nitrocelulosa, PVDF |
| Línea de productos | iBind Flex |
| Running Time | ∼2,5 h |
| Capacidad de procesamiento | Una transferencia Midi, seis transferencias de tiras cortadas verticalmente, dos transferencias Mini por tarjeta |
| Tipo | Tarjeta |
| Show More |