Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select Human Long Non-coding RNA (lncRNA) siRNA Library
La biblioteca de ARNip de ARN no codificante humano Silencer™ Select (lncRNA) contiene 15 081 ARNip de Ambion™ Silencer Select dirigidos a 5027 lncRNA como se identifica en GENCODE v22.
84500.00€
Especificaciones
RNAi Type | ARNip |
---|---|
Especie | Humano |
Tipo de muestra | ARN |
Para utilizar con (aplicación) | ARNi |
Línea de productos | Silencer™Select |
Código de producto | Marca | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15662426
|
Invitrogen™
A30148 |
Placa de 96 pocillos |
84500.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15672426
|
Invitrogen™
A30149 |
Placa de 384 pocillos |
84500.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Los ARN no codificantes (lncARN) han ganado interés en los últimos años, ya que han estado implicados en la regulación genómica, las funciones de limpieza celular, los procesos de desarrollo y la enfermedad.
- La biblioteca de ARNip de ARN no codificante humano Silencer™ Select (lncRNA) contiene 15 081 ARNip de Ambion™ Silencer Select dirigidos a 5027 lncRNA como se identifica en GENCODE v22.
- La biblioteca está diseñada contra transcripciones específicas alineadas a todo el genoma, maximizando la predicción y la cobertura a través de transcripciones alternadamente empalmadas.
- Los ARNip Silencer Select están diseñados utilizando los algoritmos de diseño líder Thermo Fisher Scientific y las modificaciones químicas de ácido nucleico (LNA) bloqueadas.
- Esto ayuda a garantizar la eficacia, especificidad y potencia para proporcionar una potente plataforma que permita obtener datos de fenotipo precisos y coherentes de las pantallas de ARNi en el descubrimiento y la elucidación de los IncARN.
- Eficacia superior: reduzca los efectos fuera del objetivo hasta un 90 % con los últimos algoritmos de diseño y modificaciones químicas de LNA
- Máxima eficiencia: realice estudios de reducción con ARNip 100 veces más potentes que los ARNip disponibles actualmente
- Fiable: consiga descubrimientos más rápidos gracias a la consistencia de la reducción genética y la fiabilidad de los resultados fenotípicos
- Práctico: reduzca la desconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato en matrices de 96 y 384 pocillos
- Personalizable: elija la mejor opción para las necesidades de su flujo de trabajo, incluidas escalas de ARNip adicionales y formatos agrupados
- Contiene 0,25 nmol de cada ARNip potente, suficiente para 500 transfecciones (a 5 nm de ARNip, un volumen de transfección de 100 µl).
Especificaciones
ARNip | |
ARN | |
Silencer™Select | |
Estándar |
Humano | |
ARNi | |
Biblioteca de ARNip | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Invitrogen™ Silencer™ Select Human Long Non-coding RNA (lncRNA) siRNA Library