Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select Human Long Non-coding RNA (lncRNA) siRNA Library
Código de producto. 15672426
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Placa de 384 pocillos
Placa de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formato Tamaño de la unidad
15672426 Placa de 384 pocillos cada uno
15662426 Placa de 96 pocillos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15672426 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A30149
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
La biblioteca de ARNip de ARN no codificante humano Silencer™ Select (lncRNA) contiene 15 081 ARNip de Ambion™ Silencer Select dirigidos a 5027 lncRNA como se identifica en GENCODE v22.
  • Los ARN no codificantes (lncARN) han ganado interés en los últimos años, ya que han estado implicados en la regulación genómica, las funciones de limpieza celular, los procesos de desarrollo y la enfermedad. La biblioteca de ARNip de ARN no codificante humano Silencer™ Select (lncRNA) contiene 15 081 ARNip de Ambion™ Silencer Select dirigidos a 5027 lncRNA como se identifica en GENCODE v22.
  • La biblioteca de ARNip de ARN no codificante humano Silencer Select está diseñada contra transcripciones específicas alineadas a todo el genoma, maximizando la predicción y la cobertura a través de transcripciones alternadamente empalmadas. Los ARNip de Silencer Select están diseñados con los algoritmos de diseño líderes de Thermo Fisher Scientific y las modificaciones químicas de ácido nucleico bloqueado (ANB) para ayudar a garantizar la eficacia, especificidad y potencia. Esto, a su vez, proporciona una potente plataforma para obtener datos de fenotipo precisos y coherentes de las pantallas de ARNi en el descubrimiento y la elucidación de los lncARN.
  • Eficacia superior: reduzca los efectos fuera del objetivo hasta un 90 % con los últimos algoritmos de diseño y modificaciones químicas de LNA
  • Máxima eficiencia: realice estudios de reducción con ARNip 100 veces más potentes que los ARNip disponibles actualmente
  • Fiable: consiga descubrimientos más rápidos gracias a la consistencia de la reducción genética y la fiabilidad de los resultados fenotípicos
  • Práctico: reduzca la desconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato en matrices de 96 y 384 pocillos
  •  Personalizable: elija la mejor opción para las necesidades de su flujo de trabajo, incluidas escalas de ARNip adicionales y formatos agrupados
  • Junto con una cuidadosa selección bioinformática de objetivos genéticos, los ARNip Silencer Select están optimizados con los últimos algoritmos de diseño, modificaciones químicas patentadas y síntesis de alta calidad para ayudar a garantizar los resultados deseados de ARNi
  • La biblioteca de ARNip de ARN no codificante largo humano (IncARN) Silencer Select contiene nuestros ARNip prediseñados y, cuando están disponibles, validados generados con la mayor potencia y especificidad en mente para que pueda centrarse en la mayor calidad de los datos respaldada por la mejor garantía de la industria
  • Los ARNip Ambion Silencer Select están diseñados con la potencia más alta de los ARNip disponibles, lo que resulta en ARNip 100 veces más potentes y permite reducciones genéticas en las concentraciones más bajas (véase la figura más abajo). Los ARNip de alta potencia Silencer Select permiten utilizar concentraciones incluso más bajas de ARNip, lo que ayuda a minimizar los efectos fuera del objetivo, reducir los datos negativos falsos y maximizar la salida de la biblioteca de ARNip para cribados adicionales y validación de datos. La biblioteca de ARNip de ARN no codificante largo humano (IncARN) Silencer Select contiene 0,25 nmol de cada ARNip potente, suficiente para 500 transfecciones (a 5 nm de ARNip, un volumen de transfección de 100 µl)
  • Thermo Fisher Scientific ofrece una lista completa de bibliotecas de ARNip predefinidas o personalizadas para genes humanos, de ratón o de rata con 1, 2 o 5 nmol de cada ARNip o tamaños mayores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 15 081 ARNip totales procesados a 5027 transcripciones de ARNnc en placas de 384 pocillos (45 placas)
Almacenar a -20 °C o menos en un congelador sin escarcha.
Formato Placa de 384 pocillos
RNAi Type ARNip
Especie Humano
Tipo de muestra ARN
Para utilizar con (aplicación) ARNi
Línea de productos Silencer™Select
Tipo de producto Biblioteca de ARNip
Pureza Estándar
Cantidad 1 juego
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo