Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ Aquastar, tamaño de partículas de ™5 μm
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY Aquastar están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
650.76€ - 983.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 5 μm |
---|---|
pH | De 2 a 8 |
Tamaño de poro | 190 Å |
Área de la superficie | 200 m²/g |
Tipo USP | L1 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10332875
|
Thermo Scientific™
22505-052130 |
50 mm | 2,1 mm |
856.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10595645
|
Thermo Scientific™
22505-102130 |
100 mm | 2,1 mm | |||||||
10505655
|
Thermo Scientific™
22505-154630 |
150 mm | 4,6 mm |
936.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10537655
|
Thermo Scientific™
22505-254030 |
250 mm | 4 mm | |||||||
10362275
|
Thermo Scientific™
22505-254630 |
250 mm | 4,6 mm |
983.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10088564
|
Thermo Scientific™
22505-153030 |
150 mm | 3 mm | |||||||
Descripción
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY Aquastar están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Columnas de sílice de alta pureza y calidad
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
5 μm | |
190 Å | |
L1 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
De 2 a 8 | |
200 m²/g | |
C18 | |
10% | |
Sí |