Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ Aquastar, tamaño de partículas de ™5 μm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY Aquastar están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Columnas de sílice de alta pureza y calidad
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Para utilizar con | LC-MS |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 190 Å |
| Área de la superficie | 200 m²/g |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | C18 |
| Material de embalaje | Sílice |
| Mostrar más |