Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ PFP
Se utiliza para analizar mezclas difíciles de resolver de compuestos halogenados, incluidos los pesticidas.
Marca:  Thermo Scientific™ 25405-259570
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10201825
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Analice mezclas difíciles de resolver de compuestos halogenados y compuestos polares no halogenados con las columnas para HPLC de PFP (pentafluorofenilo) Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Estas columnas proporcionan una selectividad alternativa a las columnas C18 en aplicaciones de fase inversa con una excelente sensibilidad y forma de pico.
Características de la fase sólida Hypersil GOLD PFP
  • Las columnas Hypersil GOLD PFP (fenilo perfluorado) ofrecen selectividad alternativa: Los átomos de flúor en torno al anillo fenilo mejoran las interacciones pi-pi con moléculas aromáticas.
  • Selectividad alternativa a C18
  • Retención adicional para especies halogenadas
  • Selectividad para compuestos polares no halogenados
  • Forma de pico y sensibilidad excelentes
Existen a disposición columnas con dimensiones personalizadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente. Hay disponibles uniones reductoras internas de acero inoxidable para conectar las columnas preparativas de 30 a 50 mm de diámetro interno a tubos de 1/16in..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna preparativa
250 mm
5 μm
175Å
60 °C
PFP
Silica, Spherical Fully Porous Ultrapure
Fase reversa
50 mm
400 bar
2 to 8
220 m²/g
L43
Hypersil GOLD
8%
Sí
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ PFP > 5μm particle size; 50 x 250mm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.