Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC Column
Achieve exceptional peak shape and resolution for your HPLC and LC/MS applications.
691.56€ - 732.36€
Especificaciones
Formato de columna | Analytical Column |
---|---|
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | 1 to 11 |
Tamaño de poro | 175 Å |
Área de la superficie | 220 m²/g |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11857181
|
Thermo Scientific™
25005-204630 |
4,6 mm | 200 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10398573
|
Thermo Scientific™
25005-124630 |
4,6 mm | 125 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Endcapped, ultrapure, silica-based columns
- Excellent resolution, efficiency, and sensitivity
- Accuracy and quality of your analytical data
Especificaciones
Analytical Column | |
1 to 11 | |
220 m²/g | |
C18 | |
10% | |
Yes |
5 μm | |
175 Å | |
L1 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |