Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC Column
Achieve exceptional peak shape and resolution for your HPLC and LC/MS applications.
Marca: Thermo Scientific™ 25005-124630
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Columnas con desactivación terminal, ultrapuras y a base de sílice
- Excelente resolución, eficacia y sensibilidad
- Precisión y calidad de sus datos analíticos
Especificaciones
Columna de análisis | |
125 mm | |
De 1 a 11 | |
220 m²/g | |
C18 | |
10 % | |
Sí |
4,6 mm | |
5 μm | |
175 Å | |
L1 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa |