Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC Column
Código de producto. 11857181 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
200 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11857181 200 mm 4,6 mm cada uno
10398573 125 mm 4,6 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11857181 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 25005204630
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 10%; tamaño de poro: 175 Å; fase de columna: Fase reversa
  • Columnas con desactivación terminal, ultrapuras y a base de sílice
  • Excelente resolución, eficacia y sensibilidad
  • Precisión y calidad de sus datos analíticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 200 mm
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 11
Tamaño de poro 175Å
Área de la superficie 220 m²/g
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 10 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa