Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de desactivación terminal polar Hypersil GOLD™ aQ C18
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Retener y resolver analitos polares con fases móviles altamente acuosas.
Conserve y resuelva analitos polares con las columnas para LC de desactivación terminal polar Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18. Estas columnas ofrecen una excelente forma de pico, incluso con separaciones complejas de fase reversa utilizando fases móviles altamente acuosas.
- El grupo funcional polar con desactivación terminal proporciona un mecanismo de interacción adicional para la separación de compuestos polares
- Ofrece una retención superior de compuestos polares
- Posibilidad de uso en el 100 % de las fases móviles acuosas
- Sin pérdida de rendimiento ni estabilidad
- Interacciones secundarias controladas que garantizan una forma de pico óptima para todos los tipos de analitos
- Ideal para el análisis cuantitativo de niveles de traza de analitos polares
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
- Simetría del pico excelente
- Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
- Sensibilidad y resolución mejoradas
- Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
- Soluciones para detección de alto rendimiento
- Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
Especificaciones
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
Longitud (métrico) | 50 mm |
Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | Desde 2 hasta 9 |
Tamaño de poro | 175Å |
Área de la superficie | 220 m²/g |
Temperatura | 60 °C |
Tipo USP | L1 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Documentos
Scientific Resources
Application Notes
Posters
Technical Notes
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.