Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de desactivación terminal polar Hypersil GOLD™ aQ C18 Código de producto.: 10119574
Fecha estimada de envoi: 09-10-2025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de desactivación terminal polar Hypersil GOLD™ aQ C18
Código de producto. 10119574 Tienda Thermo Scientific Productos
50 mm, 4,6 mm, 1,9 μm, cada uno
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
21,2 mm
21,2 mm
21.2 mm
30 mm
50 mm
50 mm
Tamaño de partículas:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 3
paquete de 4
Código de producto. 10119574
Marca: Thermo Scientific™ 25302054630
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-10-2025
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Retener y resolver analitos polares con fases móviles altamente acuosas.
Conserve y resuelva analitos polares con las columnas para LC de desactivación terminal polar Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18. Estas columnas ofrecen una excelente forma de pico, incluso con separaciones complejas de fase reversa utilizando fases móviles altamente acuosas.
Selectividad alternativa con fase estacionaria C18 de desactivación terminal polar
  • El grupo funcional polar con desactivación terminal proporciona un mecanismo de interacción adicional para la separación de compuestos polares
  • Ofrece una retención superior de compuestos polares
Estabilidad en fases móviles altamente acuosas
  • Posibilidad de uso en el 100 % de las fases móviles acuosas
  • Sin pérdida de rendimiento ni estabilidad
Forma del pico excelente
  • Interacciones secundarias controladas que garantizan una forma de pico óptima para todos los tipos de analitos
  • Ideal para el análisis cuantitativo de niveles de traza de analitos polares
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 18130 psi (1250 bar)
Tamaño de partículas 1,9 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 175Å
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria aQ C18
Línea de productos Hypersil GOLD
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 12%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Polar
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de desactivación terminal polar Hypersil GOLD™ aQ C18 >