Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas Shimadzu™
Si desea unas columnas de ciano de uso general y fiables, elija las columnas para LC de ciano con sílice desactivada de base Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS.
Marca:  Thermo Scientific™ 28803-154630
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10098992
  • 841.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Descripción
Si desea unas columnas de ciano de uso general y fiables, elija las columnas para LC de ciano con sílice desactivada de base Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS. Estas columnas económicas presentan una actividad del silanol reducida y ofrecen una fiabilidad excepcional para los laboratorios de aseguramiento y control de la calidad. Basado en la cadena principal de sílice Hypersil renovado, la sílice con desactivación de base es uno de los materiales de embalaje más populares disponible. Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas de ciano LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.
  • En fase reversa, ofrecen una selectividad diferente a la de las fases C18 o C8
  • En fase normal, son menos retentivas que las columnas de sílice
  • Columnas de ciano fiables con una larga vida útil
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información. Tenga en cuenta que las columnas de ciano Hypersil BDS se envían en isooctano:etanol. Para aplicaciones de fase reversa, enjuague con etanol o 2-propanol antes de su uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
HPLC
5800 psi (400 bar)
De 2 a 8
170 m²/g
L10
Hypersil BDS
4 %
Sí
Columna de análisis
4,6 mm
150 mm
3 μm
130 Å
60 °C
Ciano (CN)
Esférico, sílice desactivada de base completamente porosa
Modo mixto
Fase normal y reversa
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Jeringas Shimadzu™ > Tamaño partícula: 3 μm; 150 x 4,6 mm (L x D.I.)
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.