Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Servo+ Total-B SPE Cartridges and Well Plates
Screening for unknown basic compounds when analyzing drugs of abuse? These SPE cartridges and plates offer a robust, ready-to-use solution.
98.23€ - 335.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Analysis of Drugs of Abuse
Línea de productos HyperSep
Absorbente HyperSep Servo+ Total B
Ver más especificaciones
Productos 10
Código de producto Marca Descripción Peso del lecho Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Peso del lecho Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11352203
Ver documentos
Thermo Scientific™
60110-301C
30 mg/1 mL SPE Column 100 Pk 30 mg 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11362203
Ver documentos
Thermo Scientific™
60110-301P
96-well plate 5 mg 1 Pk 5 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11382203
Ver documentos
Thermo Scientific™
60110-302P
96-well plate 10 mg 1 Pk 10 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11332293
Ver documentos
Thermo Scientific™
60110-305C
500 mg/3 mL SPE Column 50 Pk 500 mg 3 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11342293
Ver documentos
Thermo Scientific™
60110-306C
500 mg 6 mL SPE Column 30 Pk 500 mg 6 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11352293
Ver documentos
Thermo Scientific™
60110-307C
100 mg 6 mL SPE Column 30 Pk 100 mg 6 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11362293
Ver documentos
Thermo Scientific™
60110-308C
60 mg 6 mL SPE Column 30 Pk 60 mg 6 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11372293
Ver documentos
Thermo Scientific™
60110-309C
150 mg 6 mL SPE Column 30 Pk 150 mg 6 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11382293
Ver documentos
Thermo Scientific™
60110-310C
200 mg 6 mL SPE Column 30 Pk 200 mg 6 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11392293
Ver documentos
Thermo Scientific™
60110-311C
1 g 25 mL SPE Column 20 Pk 1 g 25 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Get the cleanest possible sample extracts—and maximum confidence—when preparing samples for screening for drugs of abuse. Depending on your analytical needs, you can choose from a comprehensive range of Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ products, each optimized for a different class of drugs. To ensure success, each product comes with detailed extraction procedures.
Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ Total-B Cartridges and Well Plates offer a robust, ready-to-use solution for screening of a wide range of unknown basic compounds.
HyperSep Servo and Servo+ Cartridges and Plates
Thermo Scientific™ HyperSep Servo and Servo+ cartridges and plates provide complete, high-reliability SPE sample preparation solutions for drug screening applications.
Both Servo and Servo+ product lines deliver the high levels of reproducibility and clean sample extracts required for maximum confidence when dealing with complex biological sample matrices. Servo+ cartridges and plates offer an extra measure of selectivity, higher loading capacities and enhanced robustness.
HyperSep SPE Cartridges and Plates
Thermo Scientific™ HyperSep solid phase extraction cartridges offer reproducible, reliable sample preparation in a traditional format. Available in a wide range of chemistries and bed weights, the cartridges are ideal for large samples and conform to industry standard configurations, allowing efficient routine processing by vacuum, by positive pressure or centrifugation.
The Thermo Scientific™ HyperSep-96™ system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customizable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing. HyperSep-96 products are either available in packs of 100 individual wells or in pre-assembled plates.
Especificaciones
Especificaciones
Analysis of Drugs of Abuse
HyperSep
HyperSep Servo+ Total B
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ HyperSep™ Servo+ Total-B SPE Cartridges and Well Plates