Learn More
Solución de peróxido de hidrógeno, reactivo ACS, Honeywell
Reactivo ACS, contiene inhibidor, 30 wt. % en H2O
46.02€ - 561.43€
CAS 7722-84-1
Fórmula molecular H2O2
Peso molecular (g/mol) 34.014
Número MDL MFCD00011333
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
SMILES OO
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15632040
Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell Research Chemicals
216763-100ML
100 mL
46.02€
100 ml
15642040
Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell Research Chemicals
216763-500ML
500 mL
99.10€
500 ml
15658330
Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
216763-4L
4 L
561.43€
4 litros
Descripción
Descripción
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Solución de peróxido de hidrógeno, reactivo ACS, Honeywell