Learn More
Solución de peróxido de hidrógeno, reactivo ACS, Honeywell™
Código de producto. 15632040 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
4 L
Tamaño de la unidad:
100 ml
4 litros
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15632040 100 mL 100 ml
15642040 500 mL 500 ml
15658330 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15632040 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 216763100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Reactivo ACS, contiene inhibidor, 30 wt % en H2O
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-84-1
Fórmula molecular H2O2
Peso molecular (g/mol) 34.014
Número MDL MFCD00011333
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
SMILES OO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen Peroxide Solution
Color Sin designar
Nombre de nota Contains inhibitor
Número UN 2014
Beilstein 3587191
Concentración 30wt. % in H2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 34.01g/mol
Grado Reactivo ACS
Presión de vapor 23.3mmHg (30°C)
Densidad del vapor 1 (vs air)
Cantidad 100 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen peroxide solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide solution