Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas capilares HYDRODEX™ β-TBDAc para GC
Permiten analizar muchos compuestos sin derivatización. Las columnas capilares Macherey-Nagel HYDRODEX -TBDAc para GC son fases con siete unidades de glucosa -ciclodextrina para la separación de los enantiómeros en la cromatografía de gases. Esta fase hidrófila con ligandos cortos polares es una fase no unida químicamente.
1310.00€ - 1965.00€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 0,4 mm |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
Fase estacionaria | β-TBDAc Hydrodex |
Tipo | Columna capilar para GC |
Temperatura máxima | Para operaciones isotérmicas: 220 °C, para isotermas cortas en un programa de temperatura: 240 °C |
Alertas:
El agua como disolvente está estrictamente prohibida para todas las fases de ciclodextrina. Se recomienda secar la muestra y disolverla en un disolvente no polar adecuado.
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10719804
|
Macherey-Nagel™
723384.25 |
25 m |
1310.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10427862
|
Macherey-Nagel™
723384.50 |
50 m |
1965.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
A major advantage of HYDRODEX columns are that many compounds can be analyzed without derivatization. However, for certain substances, enantioselectivity can be favorably influenced by formation of derivatives. Regioselective derivatization of the hydroxyl groups leads to phases with varying enantioselectivity, which are well suited for GC enantiomer analyses.
It is not possible to make a general prediction about which HYDRODEX™ phase could solve a given separation task. Even for compounds with small structural differences or within homologous series, the enantiodifferentiation can be quite different.
- Base material: cyclic oligosaccharides consisting of seven β-cyclodextrin glucose units bonded through α-1,4-linkages
- heptakis-(2,3-di-O-acetyl-6-O-t-butyldimethylsilyl)-β-cyclodextrin
- Ligands: R2=R3=acetyl, R6=t-butyldimethylsilyl; n=2
- Due to the high melting point of the phases, they are diluted with optimized polysiloxanes
- Recommended for alcohols, esters, ketones, aldehydes, δ-lactones
Especificaciones
0,4 mm | |
β-TBDAc Hydrodex | |
Para operaciones isotérmicas: 220 °C, para isotermas cortas en un programa de temperatura: 240 °C | |
β-TBDAc Hydrodex | |
1 unidad |
0,25 mm | |
Columna capilar para GC | |
Separación de enantiómeros | |
Polar |