Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas capilares HYDRODEX™ β-TBDAc para GC
Código de producto. 10719804 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 m
50 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10719804 25 m cada uno
10427862 50 m cada uno
2 options
El agua como disolvente está estrictamente prohibida para todas las fases de ciclodextrina. Se recomienda secar la muestra y disolverla en un disolvente no polar adecuado.
Código de producto. 10719804
Marca: Macherey-Nagel™ 723384.25
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El agua como disolvente está estrictamente prohibida para todas las fases de ciclodextrina. Se recomienda secar la muestra y disolverla en un disolvente no polar adecuado.
Permiten analizar muchos compuestos sin derivatización. Las columnas capilares Macherey-Nagel HYDRODEX -TBDAc para GC son fases con siete unidades de glucosa -ciclodextrina para la separación de los enantiómeros en la cromatografía de gases. Esta fase hidrófila con ligandos cortos polares es una fase no unida químicamente.
Una ventaja importante de las columnas HYDRODEX es que muchos compuestos pueden analizarse sin derivatización. Sin embargo, en el caso de ciertas sustancias, la enantioselectividad puede verse influida favorablemente por la formación de derivados. La derivatización regioselectiva de los grupos hidroxilos conduce a fases con enantioselectividad variable, que son muy adecuadas para análisis de enantiómeros mediante GC.
No es posible hacer una predicción general sobre qué fase HYDRODEX™ podría resolver una tarea de separación dada. Incluso para compuestos con pequeñas diferencias estructurales o dentro de series homólogas, la enantiodiferenciación puede ser muy diferente.
  • Material de base: oligosacáridos cíclicos que constan de siete unidades de glucosa β-ciclodextrina unidas a través de α-1,4-enlaces
  • heptakis-(2,3-di-O-acetil-6-O-t-butildimetilsilil)-β-ciclodextrina
  • Ligandos: R2=R3=acetilo, R6=t-butildimetilsililo; n=2
  • Debido al alto punto de fusión de las fases, se diluyen con polisiloxanos optimizados
  • Recomendadas para alcoholes, ésteres, cetonas, aldehídos, δ-lactonas
Especificaciones
Temperatura máxima Para operaciones isotérmicas: 220 °C, para isotermas cortas en un programa de temperatura: 240 °C
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria β-TBDAc Hydrodex
Para utilizar con (aplicación) Separación de enantiómeros
Longitud (métrico) 25 m
Material de embalaje β-TBDAc Hydrodex
Polaridad Polar
Cantidad 1 unidad