Learn More
Solución de ácido clorhídrico 0,5 M (0,5 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10247233
Solución de ácido clorhídrico 0,5 M (0,5 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. 10247233 Tienda Fisher Chemical Productos
25L., Recipiente de plástico, 25 LT
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
25L.
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
25 LT
Código de producto. 10247233
Marca: Fisher Chemical J/4330/25
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Solución de ácido clorhídrico 0,5 M (0,5 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétricos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstofMostrar másMostrar menos
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
SMILES Cl
Especificaciones
Color Incolora
Punto de ebullición de 100 °C
Envase Recipiente de plástico
Cantidad 25L.
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote2531466 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2025 Código de productoJ/4330C/05,J/4330C/90,J/4330/17,J/4330/15,J/4330/25
Título del producto
Solución de ácido clorhídrico 0,5 M (0,5 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™ >