Learn More
Solución de ácido clorhídrico 0,5 M (0,5 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
Solución de ácido clorhídrico 0,5 M (0,5 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétricos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| Punto de ebullición | de 100 °C |
| Envase | Frasco de plástico HDPE |
| Cantidad | 1 l |
| Forma física | Líquido |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 36,46g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrochloric acid, 0.5M, (0.5N)
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid