Learn More
Hydrochloric acid concentrate, For 1L standard solution, 0.5 M HCl (0.5N), Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15605280
compliance-icons compliance-icons
Hydrochloric acid concentrate, For 1L standard solution, 0.5 M HCl (0.5N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15605280 Tienda Honeywell Fluka Productos
1 pieza, cada uno
Click to view available options
Cantidad:
1 pieza
6 x 1 ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Código de producto. 15605280
Marca: Honeywell-Fluka 382851EA
Solicitar formato a granel o personalizado
for 1L standard solution, 0.5 M HCl (0.5N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstofMostrar másMostrar menos
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid concentrate
Envase Ampolla
Presión de vapor 190 mmHg (25 °C)
Cantidad 1 pieza
Número UN UN1789
Nombre IUPAC clorano
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid concentrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid
Título del producto
Hydrochloric acid concentrate, For 1L standard solution, 0.5 M HCl (0.5N), Honeywell Fluka™ >