Learn More
Hydrochloric acid concentrate, For 1L standard solution, 0.5 M HCl (0.5N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15615280 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 pieza
6 x 1 ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15615280 6 x 1 ea. paquete de 6
15605280 1 pieza cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15615280 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 382856X1EA
Solicitar formato a granel o personalizado
for 1L standard solution, 0.5 M HCl (0.5N)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid concentrate
Nombre de nota For 1L standard solution, 0.5 M HCl (0.5N)
Punto de ebullición 100 °C (documentación)
% mín. CAS ≥70.0000%, ≥20.0000%
Concentración 0,5 M de HCl (0,5 N)
% máx. CAS <80.0000%, <30.0000%
Densidad 1,012 g/cm3
Envase Ampolla
Presión de vapor 190 mmHg (25 °C)
Cantidad 6 x 1 ea.
Fórmula lineal HCl
Forma física Concentración
Número UN UN1789
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46