Learn More
Hydrochloric acid concentrate, For 1 L standard solution, 0.1 M HCl (0.1 N), Honeywell Fluka™
for 1 L standard solution, 0.1 M HCl (0.1 N)
39.71€ - 199.18€
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
SMILES Cl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15615270
Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Fluka
38280-1EA
1 pieza
39.71€
cada uno
15625270
Ver documentos
Honeywell Fluka
38280-6X1EA
6 x 1 ea.
199.18€
paquete de 6
Descripción
Descripción
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Hydrochloric acid concentrate, For 1 L standard solution, 0.1 M HCl (0.1 N), Honeywell Fluka™