Learn More
Concentrado de ácido clorhídrico, para solución estándar de 1 l, HCl 0,1 M (0,1 N), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Hydrochloric acid concentrate |
| Nombre de nota | For 1 L standard solution, 0.1 M HCl (0.1 N) |
| Punto de ebullición | de 100 °C |
| % mín. CAS | ≥90.0000%, ≥5.0000% |
| Concentración | 0,1 M de HCl (0,1 N) |
| % máx. CAS | ≤100.0000%, <10.0000% |
| Densidad | 1,030 g/cm3 |
| Envase | Ampolla |
| Presión de vapor | 190 mmHg (25 °C) |
| Cantidad | 6 x 1 ea. |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Hydrochloric acid concentrate
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid