Learn More
Concentrado de ácido clorhídrico para dilución a 0,1 N en solución acuosa, DILUT-IT™, J.T. Baker™ Código de producto.: 10210051
compliance-icons
Concentrado de ácido clorhídrico para dilución a 0,1 N en solución acuosa, DILUT-IT™, J.T. Baker™
Código de producto. 10210051 Tienda J.T.Baker Productos
50 mL, cada uno
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
150 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10210051
Marca: JT Baker 4655
Para su uso en laboratorio, investigación o fabricación
  • Categoría Gestión del cambio (MOC) = N
  • (1/10 equiv. = 3,646 g de HCl)
  • Produce una solución de 0,1 N después de la dilución a 1000 ml
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
SMILES Cl
Especificaciones
Concentración 0,1 mol/l
Densidad 1 g/cm³ (20 °C)
Envase Ampolla DILUT-IT™ (LDPE)
Normalidad Supera prueba
Cantidad 50 mL
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
Título del producto
Concentrado de ácido clorhídrico para dilución a 0,1 N en solución acuosa, DILUT-IT™, J.T. Baker™ >