Learn More
Ácido clorhídrico, sol. ac. 5 % v/v, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7647-10-1 | Cl2Pd | 177.32 g/mol
22.95€ - 82.75€
CAS | 7647-10-1 |
---|---|
Fórmula molecular | Cl2Pd |
Peso molecular (g/mol) | 177.32 |
Número MDL | MFCD00003558 |
Clave InChI | PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440 |
PubChem CID | 24290 |
ChEBI | CHEBI:53434 |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Pd++] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11420570
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043335.AP |
500mL. |
22.95€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11329508
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043335.K2 |
1 l |
33.90€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11319508
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043335.K7 |
4 l |
82.75€
4 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7647-10-1 | |
177.32 | |
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L | |
24290 | |
[Cl-].[Cl-].[Pd++] |
Cl2Pd | |
MFCD00003558 | |
palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440 | |
CHEBI:53434 |
Especificaciones
Hydrochloric acid | |
7647-10-1 | |
Cl2Pd | |
MFCD00003558 | |
palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440 | |
[Cl-].[Cl-].[Pd++] | |
177.32 | |
CHEBI:53434 |
De incoloro a amarillo | |
Sol. ac. al 5 % v/v | |
Líquido | |
UN1789 | |
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L | |
dicloropaladio | |
24290 | |
36.46 |
Seguridad y manipulación
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P332+P313-P362-P390
H290-H315-H318.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:ÁCIDO CLORHÍDRICO
missing translation for 'einecsNumber' : 231-595-7
missing translation for 'rtecsNumber' : MW4025000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Hydrochloric acid, 5% v/v aqueous solution
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid