Learn More
Ácido clorhídrico, sol. ac. 5 % v/v, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
1 l
4 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420570 500mL. 500 ml
11329508 1 l 1 litro
11319508 4 l 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420570 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043335.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7647-10-1 | Cl2Pd | 177.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-10-1
Fórmula molecular Cl2Pd
Peso molecular (g/mol) 177.32
Número MDL MFCD00003558
Clave InChI PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Color De incoloro a amarillo
Concentración Sol. ac. al 5 % v/v
Cantidad 500mL.
Forma física Líquido
Número UN UN1789
Nombre IUPAC dicloropaladio
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid, 5% v/v aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid