Learn More
Ácido clorhídrico 36-38 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Reactivo de laboratorio
66.61€ - 94.00€
CAS | 7647-01-0 |
---|---|
Fórmula molecular | ClH |
Peso molecular (g/mol) | 36.46 |
Número MDL | MFCD00011324 MFCD00792839 |
Clave InChI | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
Nombre IUPAC | cloruro de hidrógeno |
SMILES | Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10381701
|
JT Baker
6081.1000 |
1 L |
66.61€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10148050
|
JT Baker
6081.2500 |
2,5 L |
94.00€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
7647-01-0 | |
36.46 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
Cl |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
cloruro de hidrógeno |
Especificaciones
7647-01-0 | |
110 °C (1013 hPa) | |
máx. 5 ppm | |
ClH | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
cloruro de hidrógeno |
de -30 °C | |
1,18 g/cm³ (20 °C) | |
37 to 38% | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
Cl | |
36.46 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Hydrochloric acid 25-38%
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Ácido clorhídrico 36-38 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™