Learn More
Ácido clorhídrico 36-38 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 10148050 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10148050 2,5 L 2.50 litro
10381701 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10148050 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 6081.2500
Reactivo de laboratorio
Chemical Identifiers
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
SMILES Cl
Specifications
Punto de fusión de -30 °C
Punto de ebullición 110 °C (1013 hPa)
Densidad 1,18 g/cm³ (20 °C)
Residuo después del encendido máx. 5 ppm
Intervalo de porcentaje de ensayo 37 to 38%
Cantidad 2,5 L
compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.