Learn More
HYDRANAL™: CompoSolver E, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15644380
HYDRANAL™: CompoSolver E, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15644380 Tienda Honeywell Fluka Productos
4 x 2.5 L, paquete de 4
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15644380
Marca: Honeywell-Hydranal 347344X2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Medio para valoración volumétrica monocomponente de Karl Fischer (a base de etanol)
Ventajas de los reactivos monocomponente Hydranal:
  • Capacidad de agua ilimitada
  • Prácticos y fáciles de utilizar
  • Máxima flexibilidad en la selección de los medios de trabajo
  • Menor toxicidad en comparación con los sistemas basados en metanol
  • Adecuados para compuestos que reaccionan al metanol, por ejemplo, cetonas y aldehídos
  • Vida útil prolongada (tres años)
Composición mejorada
Hydranal-Composite está compuesto por todos los reactivos, entre los que se incluyen yodo, dióxido de azufre y las bases imidazol y 2-metilimidazol, disueltos en éter monoetilo de glicol dietileno (DEGEE). La incorporación de 2-metilimidazol, además del imidazol, mejora la estabilidad y acaba con la formación de cristales que pueden afectar al rendimiento del titulador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-CompoSolver E
Densidad 0.80g/mL
Temperatura de inflamación 12°C (53.6°F)
Cantidad 4 x 2.5 L
CAS 7446-09-5, 693-98-1, 64-17-5
Número UN UN1170
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol; ethyl alcohol, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide
Título del producto
HYDRANAL™: CompoSolver E, Honeywell Fluka™ >