Learn More
HYDRANAL™: CompoSolver E, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
Ventajas de los reactivos monocomponente Hydranal:
- Capacidad de agua ilimitada
- Prácticos y fáciles de utilizar
- Máxima flexibilidad en la selección de los medios de trabajo
- Menor toxicidad en comparación con los sistemas basados en metanol
- Adecuados para compuestos que reaccionan al metanol, por ejemplo, cetonas y aldehídos
- Vida útil prolongada (tres años)
Composición mejorada
Hydranal-Composite está compuesto por todos los reactivos, entre los que se incluyen yodo, dióxido de azufre y las bases imidazol y 2-metilimidazol, disueltos en éter monoetilo de glicol dietileno (DEGEE). La incorporación de 2-metilimidazol, además del imidazol, mejora la estabilidad y acaba con la formación de cristales que pueden afectar al rendimiento del titulador.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™-CompoSolver E |
Densidad | 0.80g/mL |
Temperatura de inflamación | 12°C (53.6°F) |
Cantidad | 6 x 1 L |
CAS | 7446-09-5, 693-98-1, 64-17-5 |
Número UN | UN1170 |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360D-Puede dañar al feto.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol; ethyl alcohol, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide
Título del producto
HYDRANAL™: CompoSolver E, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido