Learn More
Cytiva Agua de calidad WFI (agua para inyectables) HyClone™
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 L
10 L
20 L
200 L
Descripción
- Formato: Líquido
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Water |
Nombre IUPAC | water |
Peso molecular (g/mol) | 18.02 |
Cantidad | 10 L |
Título del producto
Cytiva Agua de calidad WFI (agua para inyectables) HyClone™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido