Learn More
Agua para cultivo celular comprobada según las especificaciones de agua para inyectables estéril USP, Corning™
Descripción
El agua de grado de cultivo celular es agua de alta calidad adecuada para su uso como disolvente en la preparación de medios de cultivo celular y otros reactivos para aplicaciones sensibles. Nuestras selecciones de recipientes para bioprocesos son adecuadas para aplicaciones a gran escala, como la limpieza y la preparación de reactivos en flujo ascendente y descendente. El agua para cultivos celulares pasa por una amplia gama de pruebas que incluyen pruebas de las propiedades químicas y físicas encontradas en las monografías de la USP y la EP sobre agua estéril para inyección (WFI).
Información de órdenes
Se suministran en un frasco de plástico, excepto MT-25-055-LB y -LH, que se suministran en bolsas de medios flexibles.
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Recipiente BioProcess |
| Cantidad | 20 L |