Learn More
Cytiva HyClone™ Hank's Balanced Salt Solution Powder
Available in lot sizes that facilitate scale-up and manufacturing.
35.50€ - 38.85€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | cGMP e ISO 9001:2000 Pautas, directrices… |
---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12329722
|
Cytiva
SH30016.02 |
Sin calcio ni magnesio, con rojo de fenol (polvo) | 2 x 5 L |
36.85€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10474672
|
Cytiva
SH30015.03 |
Con calcio, magnesio y rojo de fenol (polvo) | 1 x 10 l |
35.50€
10 litros |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11541801
|
Cytiva
SH30015.02 |
Con calcio, magnesio y rojo de fenol (polvo) | 2 x 5 L |
38.85€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
La solución salina en polvo equilibrada de Hanks HyClone™ está disponible en formatos de lote que facilitan la ampliación y la fabricación.
Especificaciones
cGMP e ISO 9001:2000 Pautas, directrices… |