Learn More
Cytiva HyClone™ Hank's Balanced Salt Solution Powder
Available in lot sizes that facilitate scale-up and manufacturing.
Marca: Cytiva SH30015.02
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
La solución salina en polvo equilibrada de Hanks HyClone™ está disponible en formatos de lote que facilitan la ampliación y la fabricación.
Especificaciones
cGMP e ISO 9001:2000 Pautas, directrices… | |
Con calcio, magnesio y rojo de fenol (polvo) | |
2 x 5 L |
De 2 °C a 8 °C | |
Polvo |