Learn More
Cytiva HyClone™ Hank's Balanced Salt Solution Powder
Available in lot sizes that facilitate scale-up and manufacturing.
Marca:  Cytiva SH30015.03
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10474672
  • 35.50€ / 10 litros
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
La solución salina en polvo equilibrada de Hanks HyClone™ está disponible en formatos de lote que facilitan la ampliación y la fabricación.
  • Aplicación de cultivo celular
  • Todas las fórmulas se someten a un riguroso proceso de especificación y aprobación
  • Especificaciones
    Especificaciones
    cGMP e ISO 9001:2000 Pautas, directrices…
    Con calcio, magnesio y rojo de fenol (polvo)
    Calcio, Magnesio, Rojo de fenol
    1 x 10 l
    De 2 °C a 8 °C
    Polvo
    Sin bicarbonato sódico