Learn More
Cytiva Polvo de solución salina equilibrada de Hanks HyClone™
Código de producto. 12329722
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 10 l
2 x 5 L
Con aditivos:
Calcio, Magnesio, Rojo de fenol
Calcio, magnesio, rojo de fenol, Magnesium, Phenol Red
Rojo de fenol
Tamaño de la unidad:
10 litros
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Con aditivos unitSize
12329722 2 x 5 L Rojo de fenol paquete de 2
10474672 1 x 10 l Calcio, Magnesio, Rojo de fenol 10 litros
11541801 2 x 5 L Calcio, magnesio, rojo de fenol, Magnesium, Phenol Red paquete de 2
3 options
Código de producto. 12329722
Marca: Cytiva SH30016.02
Disponible en tamaños de lote que facilitan la ampliación y la fabricación.
La solución salina en polvo equilibrada de Hanks HyClone™ está disponible en formatos de lote que facilitan la ampliación y la fabricación.
  • Aplicación de cultivo celular
  • Todas las fórmulas se someten a un riguroso proceso de especificación y aprobación
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Certificaciones/conformidad Normas cGMP e ISO 9001:2000
    Descripción Sin calcio ni magnesio, con rojo de fenol (polvo)
    Con aditivos Rojo de fenol
    Sin aditivos Sin calcio, Sin magnesio
    Cantidad 2 x 5 L