Learn More
Cytiva Soluciones salinas equilibradas de Hanks 1X HyClone™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
6 x 500 mL
6 x 1000 mL
Con aditivos:
Calcio, Magnesio
Calcio, Magnesio, Rojo de fenol
Phenol Red
Phenol Red, Calcium, Magnesium
Rojo de fenol
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ML
1000 ml
500 ML
500 ml
paquete de 6
Sin aditivos:
Sin calcio, Sin magnesio
Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol
Sin rojo fenol
Descripción
- Se utiliza para lavar y tratar tejidos y células
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas cGMP e ISO 9001:2000 |
Contenido y almacenamiento | 15° to 30°C |
Concentración | 1 X |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Solución salina equilibrada de Hanks |
Sterilization Method | 0.1 μm Sterile-filtered |
Con aditivos | Phenol Red, Calcium, Magnesium |
Nivel de endotoxinas | =1.0EU/mL |
pH | 7.0 to 7.4 |
Cantidad | 1000 mL |
Título del producto
Cytiva Soluciones salinas equilibradas de Hanks 1X HyClone™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido