Learn More
Cytiva Soluciones salinas equilibradas de Hanks 1X HyClone™
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
1000 mL
6 x 500 mL
6 x 1000 mL
Con aditivos:
Calcio, Magnesio
Calcio, Magnesio, Rojo de fenol
Rojo de fenol
Rojo de fenol, calcio, magnesio, Calcium, Magnesium
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ML
1000 ml
500 ML
500 ml
paquete de 6
Sin aditivos:
Sin calcio, Sin magnesio
Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol
Sin rojo fenol
Descripción
- Se utiliza para lavar y tratar tejidos y células
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas cGMP e ISO 9001:2000 |
| Contenido y almacenamiento | De 15° a 30 °C |
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Solución salina equilibrada de Hanks |
| Sterilization Method | Filtro estéril de 0,1 μm |
| Con aditivos | Calcio, Magnesio, Rojo de fenol |
| Nivel de endotoxinas | = 1,0 EU/ml |
| pH | Desde 7,0 hasta 7,4 |
| Cantidad | 500 mL |