Learn More
Cytiva Soluciones salinas equilibradas de Hanks 1X HyClone™
Crecimiento de cultivos celulares en tampón con soluciones salinas equilibradas 1X
Marca: Cytiva SH30268.02
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se utiliza para lavar y tratar tejidos y células
Especificaciones
Normas cGMP e ISO 9001:2000 | |
1 X | |
Solución salina equilibrada de Hanks | |
Calcio, Magnesio | |
= 1,0 EU/ml | |
1000 mL |
De 15° a 30 °C | |
Líquido | |
Filtro estéril de 0,1 μm | |
Sin rojo fenol | |
Desde 7,0 hasta 7,4 |
Título del producto
Cytiva Soluciones salinas equilibradas de Hanks 1X HyClone™ > Líquido con calcio, magnesio, sin rojo de fenol; 1000 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido