Learn More
Cytiva Soluciones salinas equilibradas de Hanks 1X HyClone™
Descripción
- Se utiliza para lavar y tratar tejidos y células
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas cGMP e ISO 9001:2000 |
| Contenido y almacenamiento | De 15° a 30 °C |
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Solución salina equilibrada de Hanks |
| Sterilization Method | Filtro estéril de 0,1 μm |
| Sin aditivos | Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol |
| Nivel de endotoxinas | = 1,0 EU/ml |
| pH | Desde 7,0 hasta 7,4 |
| Cantidad | 1000 mL |